Documentos clave
TANKLKXL1
Milli-Q
Sensor de agua
For high volume water purification systems
Seleccione un Tamaño
1 EA
170,00 €
170,00 €
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025Detalles
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
170,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
170,00 €
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025Detalles
Solicitar más información
envase
pkg of 1 unit
compatibilidad
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descripción general
Este sensor de agua es un accesorio de seguridad que detecta derrames de agua en el suelo y cierra automáticamente la válvula solenoide de entrada del sistema para detener el acceso al agua de abastecimiento desde el sistema o el suministro de agua principal. El sensor de agua suele colocarse en el suelo o en la mesa de trabajo, donde resulta más cómodo para el laboratorio.
Aplicación
Este accesorio sensor de agua para los sistemas de purificación de agua de gran volumen evita daños por agua en el laboratorio, en un caso improbable de fuga.
Características y beneficios
  • Reduce en gran medida el riesgo de inundación.
  • Protege los instrumentos de laboratorio y sus alrededores de los daños causados por el agua.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany