Documentos clave
SYMBA4VP1
Millipore
Protocolo de validación de las bombas Steritest® Symbio
A4 paper format
About This Item
Código UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.79
El producto SYMBA4VP1 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
compatibilidad
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pumps
Descripción general
El protocolo de validación de las bombas Steritest® Symbio está diseñado para facilitar a los técnicos garantizar el cumplimiento de las bombas symbio para un rendimiento constante. El producto cumple las GMP e incluye los protocolos de prueba del Plan maestro de validación (VMP), Calificación de la instalación (IQ), Calificación operativa (OQ) y Calificación del rendimiento (PQ). Además de lo anterior, también se proporcionan formatos de tabla de informes listos para ser completados.
Aplicación
El protocolo de validación de las bombas Steritest® Symbio es un protocolo de validación compatible con formatos de tabla de informes listos para ser completados.
Información legal
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany