Documentos clave
SX0723
Supelco
Fosfato de sodio dibasic
anhydrous, HPLC, Meets ACS Specifications
Sinónimos:
Fosfato de sec-sodio, Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio, Hidrogenofosfato de sodio
About This Item
Fórmula lineal:
Na2HPO4
Número de CAS:
Peso molecular:
141.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-448-7
Ensayo:
≥99.0%
Formulario:
crystalline powder
solubilidad:
77 g/L
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0%
Formulario
crystalline powder
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pérdida
≤0.2% loss on drying
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
250 °C (decomposition)
solubilidad
77 g/L
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Absorción UV
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
anhydrous, HPLC, Meets ACS Specifications
Nota de análisis
Assay99.0% minChloride (Cl)0.002% maxFormWhite crystalline powderHeavy metals (as Pb)0.001% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.002% maxLoss on drying0.2% maxSulfate (SO4)0.005% maxUV Absorbance (1 M, water, 280 nm)0.05AU maxpH of a 5% solution at 25°C8.7-9.3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.