Documentos clave
SX0665
Supelco
Sodium Nitrite
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Sodium Nitrite, Diazotizing salts
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
NNaO2
Número de CAS:
Peso molecular:
69.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-555-9
Ensayo:
≥97.0%
Formulario:
solid
solubilidad:
820 g/L
El producto SX0665 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Agency
meets USP/NF
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0%
Formulario
solid
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
280 °C (decomposition)
solubilidad
820 g/L
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
trazas de catión
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].N(=O)[O-]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Clave InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análisis
Assay: 97.0% min
Calcium (Ca): 0.01% max
Chloride (Cl): 0.005% max
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble matter: 0.01% max
Iron (Fe): 0.001% max
Potassium (K): 0.005% max
Sulfate (SO4): 0.01% max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable