Documentos clave
SX0216
Supelco
Soda & Lime Indicating
size 4-8 mesh, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Sinónimos:
Sodasorb
About This Item
Agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Formulario
granular
tamaño
4-8 mesh
pérdida
≤7% loss on drying, 200°C
color
off-white
tamaño de partícula
4-12 mesh (>=80%)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
4-8 mesh, Meets ACS Specifications GR ACS
Aplicación
4-8 mesh, Meets ACS Specifications GR ACS
Nota de análisis
Carbon dioxide absorption capacity19.0% minColorOff-whiteFines (through U.S. No. 100 sieve)1% maxFormGranular pelletsIdentificationTo pass testIndicator, Presence ofTo pass testLoss on drying at 200°C7% maxMesh size (4-8)80% min
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable