Documentos clave
SX0205
Supelco
Nitrato de plata
crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Sal de plata (I) del ácido nítrico
About This Item
Fórmula lineal:
AgNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
169.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-853-9
Ensayo:
≥99.0%
Formulario:
solid
solubilidad:
2160 g/L
densidad de vapor
5.8 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0%
Formulario
solid
impurezas
≤0.01% Substances not precipitated by HCl
color
colorless
pH
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
444 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
2160 g/L
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤2 ppm
Pb: ≤0.001%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay: 99.0% min
Chloride (Cl): 5ppm max
Clarity of solution: To pass test
Color: Colorless
Copper (Cu): 2ppm max
Form: Crystals
Free acid: To pass test
Iron (Fe): 2ppm max
Lead (Pb): 0.001% max
Substances not precipitated by HCl: 0.01% max
Sulfate (SO4): 0.002% max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable