SVSXA47FF3
Multimedia Durapore® 1.2/0.2/0.22 µm, OptiScale® Capsule
filter filtration area 17.7 cm2, OptiScale® 47
Seleccione un Tamaño
349,00 €
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
349,00 €
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025Detalles
Productos recomendados
Materiales
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE) prefilter
polycarbonate device
polypropylene support
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
OptiScale® 47
Características
hydrophilic
with prefilter
fabricante / nombre comercial
OptiScale®
Parámetros
25 °C max. inlet pressure
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
técnicas
sterile filtration: suitable
diám. del filtro
2.7 in. (6.9 cm)
Área de filtración del filtro
17.7 cm2
impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
Matriz
Multimedia Durapore®
pore size
1.2/0.2/0.22 μm pore size
punto de burbuja
≥3450 mbar (50 psig), air with water
Adaptador
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descripción general
Nota de preparación
Nota de análisis
Otras notas
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
- Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations