Documentos clave
SVHVL10RC
Millipore
Filtro a presión Millipore® Sterivex
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, capacity 1000 mL, pack of 15 ea
Sinónimos:
Unidad de filtración a presión Sterivex-HV
Seleccione un Tamaño
15 EA
244,00 €
244,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
15 EA
244,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
244,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
Eastar housing
PVDF membrane
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Línea del producto
Sterivex
Características
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
envase
pack of 15 ea
Parámetros
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
técnicas
sterile filtration: suitable
Altura
82 mm
capacidad
1000 mL
Diámetro
1.7 cm
filtro capacidad
1000 mL
filtración área
10 cm2
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm pore size
Adaptador
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
male Luer-Lok® outlet fitting
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
- Las unidades de filtración Sterivex se usan con jeringas, bombas peristálticas o recipientes presurizables. Eliminan el riesgo de contaminación asociada con la decantación o el pipeteo.
- Las unidades Sterivex están diseñadas para dispensar el filtrado prácticamente en cualquier recipiente de almacenamiento. Estas unidades están disponibles con diferentes conexiones de salida (véase tabla).
- Las unidades de filtración Sterivex pueden procesar volúmenes de hasta 1 000 ml o 2 000 ml, dependiendo del tipo de membrana utilizado en la unidad. Puede elegirse entre tres tipos diferentes de membranas.
- Volúmenes esterilizados por filtración de hasta 1 000 ml o 2 000 ml utilizando unidades de filtración Sterivex a presión (la capacidad depende del tipo de membrana utilizado en la unidad). Con tres opciones de membrana diferentes y una variedad de opciones de conexión de salida, los filtros Sterivex pueden adaptarse prácticamente a cualquier secuencia de trabajo y dispensar el filtrado en casi cualquier recipiente de almacenamiento. Los filtros Sterivex son adecuados para jeringas, bombas peristálticas o recipientes presurizables, y eliminan el riesgo de contaminación asociada a la decantación o el pipeteo.
Características y beneficios:
- Funciona con una variedad de unidades presurizables, como las jeringas, las bombas peristálticas y los recipientes presurizables
- Viene con múltiples tipos de membrana para adaptarse a sus requisitos de aplicación con capacidades de hasta 2 l
Aplicaciones:
Esterilización de disoluciones acuosas
Aplicación
Para uso exclusivo en investigación
membrana de PVDF con tamaño de poro de 0,45 µm, salida en campana, estéril, irradiada gamma
Principio
Presión
Forma física
Código de colores: Transparente
Nota de preparación
Método de esterilización
Radiación gamma
Otras notas
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: Esterilización mediante filtración
  • Indicaciones de uso: Filtración de volúmenes grandes utilizando presión positiva
  • Instrucciones de uso: Consulte la sección Sterivex de las instrucciones de uso de la guía del usuario
  • Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Eastar is a trademark of Eastman Chemical Company
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sterivex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.