SVHLA47FF3
Durapore® 0.45 µm, OptiScale® Capsule
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2
Sinónimos:
Optiscale Capsule Filter Durapore 0.45 μm 3/4 in. TC/TC
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene support
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
OptiScale® 47
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
OptiScale®
Parámetros
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
técnicas
bioburden reduction: suitable
Longitud
2.91 in.
Anchura
2.75 in.
Diámetro
6.9 cm (2.7 in.)
filtración área
17.7 cm2
diám. conexión a entrada
3/4 in.
diám. conexión a salida
3/4 in.
impurezas
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm
entrada
sample type liquid
Adaptador
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Otras notas
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
- Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota de preparación
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable