SV03A25NB6
Multimedia Durapore® 0.2/0.22 µm, OptiScale® Capsule
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2, pore size 0.2/0.22 μm
Sinónimos:
Multimedia Durapore® 0.2 μm/0.22 μm Optiscale 25mm NB
Seleccione un Tamaño
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Seleccione un Tamaño
About This Item
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
OptiScale® 25
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
OptiScale®
Parámetros
4.0 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
3.9 cm (1.52 in.)
Diámetro
3.1 cm (1.2 in.)
filtración área
3.5 cm2
impurezas
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Multimedia Durapore®
pore size
0.2/0.22 μm pore size
entrada
sample type liquid
Adaptador
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Otras notas
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
- Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3