ST1699
Anti-NDE1 Mouse mAb (2G11-1C11)
liquid, clone 2G11-1C11, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-nudE, Anti-Nuclear Distribution Gene E Homolog1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G11-1C11, monoclonal
formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NDE1(54820)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-4 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
HeLa cells
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable