Documentos clave
ST1553
Sigma-Aldrich
Anti-VCP Mouse mAb (4A8)
liquid, clone 4A8, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Valosin-Containing Protein
Seleccione un Tamaño
100 μG
449,00 €
449,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
449,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
449,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A8, monoclonal
Formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VCP(7415)
Descripción general
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~67 kDa VCP protein.
Recognizes the ~67 kDa VCP protein in HePG2 cells and human placenta tissue.
This Anti-VCP Mouse mAb (4A8) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Paraffin Sections for the detection of VCP.
Inmunógeno
Full-length, recombinant human VCP (aa 1-589), expressed as a GST fusion protein
Aplicación
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análisis
Positive Control
HePG2 cells, human placenta tissue
Otras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Philipp Voisard et al.
International journal of molecular sciences, 23(12) (2022-06-25)
Valosin-containing protein (VCP) acts as a key regulator of cellular protein homeostasis by coordinating protein turnover and quality control. Mutations in VCP lead to (cardio-)myopathy and neurodegenerative diseases such as inclusion body myopathy with Paget's disease of the bone and