Documentos clave
SPKGENELC016
Millipore
Phoenix Power supply 24V 20A
Seleccione un Tamaño
1 EACH
1610,00 €
1610,00 €
Fecha estimada de envío07 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
1610,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
1610,00 €
Fecha estimada de envío07 de abril de 2025Detalles
entrada CA/CC
24 V, 20 A
envase
1 ea of
condiciones de almacenamiento
room temperature