Documentos clave
SLHVR33RB
Millipore
Filtro de jeringa de PVDF Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinónimos:
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
Seleccione un Tamaño
250 PKG
695,00 €
695,00 €
En stockDetalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 PKG
695,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
tamaño de poro:
0.45 μm
Diámetro:
33 mm
inlet to outlet H:
27 mm
volumen:
100 mL
esterilidad:
γ-irradiated
sterile
Materiales:
PVDF membrane
modified acrylic housing
envase:
pk of 250
695,00 €
En stockDetalles
Materiales
PVDF membrane
modified acrylic housing
Nivel de calidad
descripción
Female Luer-Lok/Male Luer slip
esterilidad
γ-irradiated
sterile
Línea del producto
Millex®
Características
hydrophilic
envase
pk of 250
fabricante / nombre comercial
Millex® SLHVR33RB
Parámetros
≥300 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
técnicas
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Diámetro
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
volumen
100 mL
color
yellow
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm
entrada
tissue culture medium
aqueous solution(s)
punto de burbuja
≥22 psi, water
Adaptador
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Descripción general
Los filtros de jeringa estériles Millex® son ideales para esterilizar disolventes orgánicos, disoluciones acuosas o aire/gas. En muchos métodos de preparación de muestras se especifican los filtros Millex por su calidad y uniformidad incomparables. Los filtros Millex no sólo se caracterizan por un mínimo volumen muerto y caudales más rápidos, sino que también resisten presiones de funcionamiento superiores y son compatibles químicamente con una diversidad de muestras y disolventes para reducir al mínimo la lixiviación de impurezas extraíbles. Los filtros Millex se producen en un entorno automatizado y controlado con los mayores niveles de calidad.
Aplicación
Esterilización de medios de cultivo tisular, disoluciones proteicas o disoluciones acuosasAdsorción proteica ultrabaja
Características y beneficios
  • Adaptados a una variedad de aplicaciones en función del tipo de membrana, la carcasa y la calificación de validación
  • Membranas con bajos niveles de extraíbles y baja absorción para pérdidas mínimas de muestra
  • Caudales más rápidos y presiones de funcionamiento más elevadas para mayores requisitos de rendimiento
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany