SLFG025LS
Unidad de filtración Millex™-FG (estéril)
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, PTFE membrane, hydrophobic, medical device
Sinónimos:
Millex-FG 0.20µm Filter Unit or Vent Filter, Millex-FG Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
Seleccione un Tamaño
352,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
352,00 €
Productos recomendados
Materiales
PTFE membrane
PVC housing
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
Línea del producto
Millex™
Características
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophobic
FDA registered
medical device
fabricante / nombre comercial
Millex™
Parámetros
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
técnicas
gas filtration: suitable
Diámetro
25 mm
filtración área
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
volumen
100 mL
Matriz
Fluoropore®
tamaño de poro
0.2 μm pore size
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Filtro esterilizante en soporte bidireccional para gases o líquidos
- Sus beneficios clínicos son la eliminación de microorganismos, partículas y polvos no disueltos de tamaño superior al tamaño nominal de poro de la membrana de disoluciones gaseosas para limitar la contaminación cruzada
- Las soluciones acuosas no pueden filtrarse n a través de la membrana hidrófoba del filtro
- Un solo uso
- Apirógeno y atóxico
- Marcado CE y registrado por la FDA
Otras notas
Información legal
producto comparable