SGW9A47FH3
Polysep™ II 2.0/1.2 µm nominal, OptiScale® Capsule
filtration area 17.7 cm2, OptiScale® 47, pore size 2.0/1.2 μm
Sinónimos:
Optiscale Capsule Polysep II 2.0/1.2 μm 3/4 in. TC-1/4 in. HB
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF vent cap
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polycarbonate
polypropylene support
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
OptiScale® 47
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
OptiScale®
Parámetros
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
técnicas
prefiltration: suitable
Diámetro
6.9 cm (2.7 in.)
filtración área
17.7 cm2
diám. conexión a entrada
3/4 in.
diám. conexión a salida
1/4 in.
impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matriz
Polysep™ II
pore size
2.0/1.2 μm nominal pore size
2.0/1.2 μm pore size
entrada
sample type liquid
Adaptador
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 6 mm (1/4 in.) Hose Barb Outlet)
Descripción general
Características y beneficios
Otras notas
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
- Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota de preparación
3 autoclave cycles of 60 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B Inhalation
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2