SF02F1001
SUS Filter Powder Sintering
pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Sinónimos:
SUS Filter Powder Sintering 2 μm Code F 10 in.
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE seal
stainless steel
fabricante / nombre comercial
SUS Filter
disponibilidad
available only in Japan
Parámetros
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
tamaño de poro
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
código del cartucho
Code F (double open end w/flat gaskets)
Descripción general
Características y beneficios
Nota de preparación
Multiple Steam Sterilizable