WHA10370319
Whatman® glass microfiber grade GF 10 filter discs
white, organic binder, 200 ea, 47 mm diam
Sinónimos:
Whatman filter, Z696811, fiber filters, glass filter
Seleccione un Tamaño
106,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
106,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® glass microfiber filters with organic binder, Grade GF 10, circles, diam. 47 mm, pack of 200
Materiales
circles
glass membrane (with organic binder)
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
envase
pack of 200
fabricante / nombre comercial
Whatman 10370319
Whatman Article No. 28414786 (US reference)
Diámetro
47 mm
Descripción general
Características y beneficios
- Temperature resistance up to 180°C
- Strengthened with high-quality organic binder for high mechanical stability
- Medium filtration speed
- Can be used as a roll filter in automated applications
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)