SCT077
BioTracker TiNIR HMOX2 Live Cell Dye
Seleccione un Tamaño
376,00 €
Fecha estimada de envío24 de marzo de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
376,00 €
Fecha estimada de envío24 de marzo de 2025Detalles
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 797.82
envase
pkg of 1 mg
fabricante / nombre comercial
Millipore
condiciones de almacenamiento
desiccated
protect from light
técnicas
cell based assay: suitable
color
green
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Spectral Properties
Absorbance: 805 nm
Emission: 825 nm
Reference:1. Kim, J. J., Lee, Y. A., Su, D., Lee, J., Park, S. J., Kim, B., ... & Chang, Y. T. (2019). A near-infrared probe tracks and treats lung tumor initiating cells by targeting HMOX2. Journal of the American Chemical Society, 141(37), 14673-14686.
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Note: Centrifuge vial briefly to collect contents at bottom of vial before opening
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable