Documentos clave
SCT061
Sigma-Aldrich
BioTracker DACP-2 GSH Cys Dual Live Cell Dye
Seleccione un Tamaño
SCT061
354,00 €
354,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
SCT061
354,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12171501
NACRES:
NA.32
354,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
tpo
for cell culture
concentración
(Please refer to lot specific datasheet.)
técnicas
cell based assay: suitable
método de detección
fluorometric
Aplicación
Live cell fluorescent imaging
Calidad
Purity: ≥ 98% confirmed by HNMR, LC-MS and HPLC and elemental analysis
Molar Mass: 538.49 g/mol
Propiedades físicas
538.49 g/mol
Forma física
Lyophilized
Almacenamiento y estabilidad
Store BioTracker DACP-2 GSH Cys Dual® Live Cell Dye at -20°C, desiccate and protect from light Note: Centrifuge vial briefly to collect contents at bottom of vial before opening.
Información legal
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dual is a registered trademark of Ciba-Geigy AG
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable