Documentos
SCGPCAPRE
Millipore
Filtro al vacío Millipore® Stericap Plus
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, pack of 10 ea
Sinónimos:
SteriCap PLUS
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiales
polyethersulfone membrane
polyethylene
polypropylene
polystyrene
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Características
holdup volume 2.7 mL
hydrophilic
envase
pack of 10 ea
Parámetros
45 °C max. temp.
técnicas
sterile filtration: suitable
Altura
76 mm
Diámetro
10 cm
diám. del filtro
73 mm
filtración área
40 cm2
matriz
Express PLUS
tamaño de poro
0.22 μm pore size
Adaptador
inlet hose barb
outlet bottle top (Universal)
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
La unidad de filtración de tapa de botella Stericap PLUS Universal con membrana Millipore Express PLUS proporciona una rápida filtración al vacío y baja adsorción de proteínas sin necesidad de un prefiltro en la mayoría de los casos. Filtra rápidamente, sin obstrucciones, incluso disoluciones viscosas típicas en medios que contienen suero. Esta unidad no citotóxica y apirógena puede utilizarse para rellenar al vacío cualquier botella u otro recipiente con un diámetro de cuello interno de 20 a 67 mm. Esto permite la máxima versatilidad, capacidad, velocidad y eficiencia de flujo cuando se precisa filtrar volúmenes mayores en recipientes con aperturas de diversos tamaños.
Características y beneficios:
- Membrana Millipore Express PLUS para caudales más rápidos y baja adsorción de proteínas
- Se ajusta a cualquier botella conectada al vacío que tenga un diámetro comprendido entre 20 y 67 mm para la máxima flexibilidad
- Gran volumen de capacidad para etapas de preparación más largas y menos frecuentes
- Botón para control fácil del flujo de modo que el filtro pueda transferirse fácilmente de una botella a otra sin cerrar el vacío cada vez
- Exenta de contaminantes citotóxicos y pirógenos para cultivos celulares robustos y aplicaciones posteriores sensibles
Aplicaciones:
Esterilización de disoluciones acuosas, preparación de medios, preparación de tampones
Aplicación
Para uso exclusivo en investigación.
Principio
Vacío
Forma física
Código de colores: Transparente
Nota de preparación
Método de esterilización
Radiación gamma
Otras notas
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: Esterilización mediante filtración
  • Indicaciones de uso: esterilización mediante filtración de reactivos de laboratorio, disoluciones tampón y medios.
  • Instrucciones de uso: Consulte la sección Instrucciones de uso de la guía del usuario de Stericup® PLUS
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Información legal
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERICAP is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.