SCC454
OSUMMER.10 Mouse NRAS-Mutant Melanoma Cell Line
Seleccione un Tamaño
905,00 €
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
905,00 €
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025Detalles
envase
vial of ≥1X10⁶ cells/vial mg
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Millipore
modo de crecimiento
N/A
técnicas
cell analysis: suitable
Condiciones de envío
liquid nitrogen
temp. de almacenamiento
−196°C
Aplicación
Cells are tested negative for infectious diseases by a Mouse Essential CLEAR Panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
Cells are verified to be of mouse origin and negative for inter-species contamination from rat, human, chinese hamster, Golden Syrian hamster, and Non-human Primate (NHP) as assessed by a Contamination Clear panel by Charles River Animal Diagnostic Services
Cells are negative for mycoplasma contamination.
Características y beneficios
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable