SAE176-100UG
SAvPhire Monomeric Streptavidin Alpha Fluor 488
Productos recomendados
conjugado
horse radish peroxidase (HRP)
Nivel de calidad
clon
monoclonal
reactividad de especies
all
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Calidad
Immunofluorescent analysis of A431 cells performed using a 1:1 mixture of biotinylated Anti-EGFR (1:1,000 dilution) and SAvPhire Monomeric Streptavidin Alpha Fluor 488 detected EGFR.
Propiedades físicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable