RAWP01300
Membrana de filtración MF-Millipore™, tamaño de poro 1,2 µm
MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 1,2 μm
Seleccione un Tamaño
127,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
127,00 €
Productos recomendados
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
descripción
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore™
Millipore
Parámetros
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diámetro
13 mm
diám. del filtro
13 mm
grosor
150 μm
extraíbles gravimétricos
5%
índice de refracción
n/D 1.512
Matriz
MF-Millipore™
tamaño de poro
1.2 μm pore size
82 % porosity
punto de burbuja
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Los filtros MF-Millipore sin tensioactivo Triton contienen cantidades mínimas de agente humectante y un nivel más bajo de extraíbles del agua que los filtros MF-Millipore convencionales.
Características y beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
- Disponibles en una variedad de tamaños de poro, en colores negro o blanco, con superficie cuadriculada o lisa.
- Compatibles con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave.
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)