Documentos clave
QPAK00TIX
Milli-Q
Cartucho purificador QPAK® TIX
Designed for use with Milli-Q® Direct systems for removal of ionic contaminants down to trace levels, when fed with RO purified water
Sinónimos:
Cartucho de purificación QPAK®
Seleccione un Tamaño
1 EA
571,00 €
571,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
571,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
571,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Materiales
polypropylene and polyethylene
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
QPAK®
resistividad
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
técnicas
ion chromatography: suitable
residuos de carbono orgánico total (TOC)
<10 ppb
compatibilidad
for use with Milli-Q® Direct
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
El cartucho de purificación QPAK® TIX está diseñado para eliminar contaminantes iónicos hasta concentraciones de traza cuando se alimenta con agua purificada mediante ósmosis inversa. El cartucho está fabricado con materiales limpios y de gran pureza para reducir al mínimo la lixiviación de contaminantes extraíbles. El cartucho de ultrafiltración QPAK® TIX puede utilizarse con los sistemas Milli-Q® Direct.
Aplicación
Elimina los contaminantes iónicos hasta concentraciones de trazas.
Características y beneficios
  • Fungible original para la sustitución del filtro del cartucho QPAK® – QPAK00TIX.
  • La etiqueta de identificación por radiofrecuencia (RFI) e-Sure garantiza una trazabilidad completa y proporciona una visibilidad instantánea de los parámetros del módulo.
  • Certificado de calidad disponible en línea.
  • Emplea resina de intercambio iónico para la eliminación de iones en concentraciones traza.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–9 de 9 Preguntas  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 respuesta
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      ¿Le ha resultado útil?
  2. How are consumables changed?
    1 respuesta
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      ¿Le ha resultado útil?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 respuesta
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      ¿Le ha resultado útil?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 respuesta
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      ¿Le ha resultado útil?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 respuesta
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      ¿Le ha resultado útil?
  6. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 respuesta
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      ¿Le ha resultado útil?
  7. Can consumables be opened and refilled?
    1 respuesta
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      ¿Le ha resultado útil?
  8. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 respuesta
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      ¿Le ha resultado útil?
  9. What is the consumables delivery time?
    1 respuesta
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      ¿Le ha resultado útil?