Documentos
PXC010C50
Millipore
Placa Pellicon® XL con membrana Ultracel®
filtration area 50 cm2, NMWCO 10 kDa
Sinónimos:
Pellicon XL Ultrafiltration Module Ultracel 10 kDa 0.005 m2
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
NACRES:
NB.24
Materiales
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene
polypropylene screen
Nivel de calidad
Características
holdup volume 3.2 mL
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
0.03-0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
técnicas
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Longitud
18.8 cm (7.4 in.)
Anchura
3 cm (1.2 in.)
filtración área
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
extraíbles gravimétricos
≤7.5 mg/device
matriz
Ultracel®
tamaño de poro
10 kDa NMWCO
pH
2-12
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Configuración del dispositivo: Casete
Código del filtro: PLCGC
Tipo de filtro: Ultrafiltración
Características y beneficios
Pantalla tipo C (pantalla gruesa)
Envase
Humedad, conservada
Otras notas
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Nota de análisis
Extraíbles gravimétricos: después de un lavado con agua
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable