Documentos clave
PX1520
Supelco
Potassium Nitrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
Potassium Nitrate, Nitrate of Potash
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
KNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
101.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-818-8
Para consultas sobre este producto PX1520, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
meets USP/NF
Ensayo
≥99.0%
Formulario
crystals
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
color
white
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
334 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
iodate (IO3-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análisis
Assay99.0% minCalcium (Ca)0.005% maxChloride (Cl)0.002% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIodate (IO3)5ppm maxIron (Fe)3ppm maxMagnesium (Mg)0.002% maxNitrite (NO2)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.003% maxpH of a 5% solution at 25°C4.5-8.5
Pictogramas
Flame over circle
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable