PX1505
Yoduro de potasio
crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
About This Item
Productos recomendados
Agency
meets USP/NF
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 745 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
crystals
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pérdida
≤0.2% loss on drying, 150°C
color
white
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1325 °C/1013 hPa
mp
681 °C (lit.)
trazas de anión
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable