Acid value: 2 max Color: Yellow Form: Clear liquid Infrared Spectrum: Conforms to standard Saponification value: 45-55
Información legal
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup