Documentos clave
PX1004
Supelco
Phosphoric Acid Meta
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Sinónimos:
Metaphosphoric Acid
About This Item
Código UNSPSC:
12352301
Para consultas sobre este producto PX1004, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Formulario
crystals
contiene
57-63% NaPO3 as stabilizer
concentración
33.5-36.5% (HPO3)
impurezas
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.001% Nitrate (NO3)
≤0.005% Heavy metals (as Pb)
≤0.005% Iron (Fe)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.02% Substances reducing permanganate (as H3PO3)
≤1 ppm Arsenic (As)
color
white to clear
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Aplicación
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análisis
Arsenic (As): 1ppm max
Assay (HPO3): 33.5-36.5%
Chloride (Cl): 0.001% max
Color: White or clear
Form: Crystals/lumps
Heavy metals (as Pb): 0.005% max
Iron (Fe): 0.005% max
Nitrate (NO3): 0.001% max
Stabilizer (NaPO3): 57.0-63.0%
Substances reducing permanganate (as H3PO3): 0.02% max
Sulfate (SO4): 0.005% max
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable