Documentos clave
PX0511
Supelco
Fenol solution
GR
Sinónimos:
Phenol solution, Hydroxybenzene, Carbolic Acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6O
Número de CAS:
Peso molecular:
94.11
Beilstein:
6428463
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Nivel de calidad
Ensayo
≥88.0% (iodometric)
Formulario
liquid
impurezas
≤12% Water (H2O)
Residuos no volátiles (NVR)
≤0.05%
color
APHA: ≤50
temperatura de transición
flash point 81 °C (Information refers to the main component.)
densidad
1.07 g/cm3 at 25 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
GR
Nota de análisis
Assay (iodometric): 88.0% min
Color (APHA): 50 max
Congealing point: 10.5-14.0°C
Form: Clear liquid
Nonvolatile matter: 0.05% max
Water (H2O): 12% max
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.