Documentos clave
PX0424
Supelco
Éter de petróleo (bencina)
OmniSolv®
Sinónimos:
Petroleum ether, Ligroine,Petroleum Spirit, Benzine
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
41116105
bp:
30-50 °C/1013 hPa
Para consultas sobre este producto PX0424, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Línea del producto
OmniSolv®
Formulario
liquid
impurezas
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
residuo de evap.
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
bp
30-50 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point <-30 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Aplicación
Not Optically Transparent in UV
OmniSolv®
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
Boiling range30-60°CCapillary ECD responsive substances (as PCNB)2ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.2µeq/g maxWater (H2O)0.01% max
Información legal
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
<-22.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
< -30 °C