PSMW010R5
Bandeja de recogida de 24 pocillos
24-well receiver trays with lids for Millicell®-24 Cell Culture Insert Plates, sterile, pack of 5
Sinónimos:
Bandeja de 24 pocillos
Seleccione un Tamaño
115,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
115,00 €
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Características
lid
fabricante / nombre comercial
Millicell®
Parámetros
50 °C max. temp.
placa tamaño
24 wells
entrada
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
La unidad Millicell está disponible con un PCF de 0,4 µm y una variedad de tamaños de poro de membrana de PET. La placa está diseñada para ofrecer la máxima comodidad al usuario e incorpora funciones como la asistencia apical para facilitar el pipeteo y el acceso basolateral. Para reducir el riesgo de contaminación de la monocapa, las placas de membrana tienen patas para elevar la placa por encima de la superficie de trabajo cuando se desmontan de la bandeja del alimentador Los pocillos del receptor en forma de gota eliminan las burbujas de aire a medida que se montan las placas.
Las placas Millicell están optimizadas para permitir el crecimiento de monocapas celulares de alta integridad, y mantenerlo. Las células que crecen en las membranas de la placa Millicell crecen mejor que en el plástico porque las células se nutren de los lados apical y basolateral. El crecimiento y la función celulares son mucho más parecidos a lo ocurrido in vivo. Las placas Millicell están diseñadas para el análisis y el crecimiento celular, y se pueden utilizar manualmente o con sistemas automatizados de siembra, alimentación y lavado celulares
Con este completo sistema, puede cultivar, alimentar y analizar células en una placa con fondo de membrana. La placa se puede utilizar con una bandeja de alimentación de uno o varios pocillos En el momento del análisis de transporte, basta con transferir la placa a una bandeja de transporte de varios pocillos para su análisis.
Este diseño optimizado mejora la funcionalidad con:
- Sistemas de siembra y nutrición
- Sistemas automatizados de manipulación de líquidos y pipetas de span
- Acceso basolateral y apical a las células
- Sistemas de medición de la resistencia eléctrica transepitelial (TEER)
Envase
Forma física
Otras notas
Protocolos
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.