Documentos
PPHG01300
Millipore
Polypropylene membrane filter
0.2 µm, 13 mm, hydrophilic, polypropylene
Sinónimos:
Hydrophilic 0.2 µm Polypropylene cut disc, Polypropylene membrane filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104921
NACRES:
NB.24
Materiales
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Nivel de calidad
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Parámetros
1 h at 90 °C
diám. del filtro
13 mm
grosor
210 μm ± 50 μm
extraíbles gravimétricos
0.5%
tamaño de poro
0.2 μm pore size
>40 % porosity
punto de burbuja
>15 psi, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Millipore polypropylene filters are constructed of 100% virgin polypropylene media. Polypropylene as a membrane material demonstrates low extractables, high thermal stability, relatively fast liquid flow rates, and broad chemical compatibility, for the filtration of mobile phase, general filtration of aqueous and organic/aggressive solvents, clarification and prefiltration.
Aplicación
  • Clarification of aqueous and organic solutions
  • General filtration
  • HPLC/LC-MS mobile phase filtration
  • Clarifying acids and bases
  • PFAS Sample filtration
Características y beneficios
  • Low extractables
  • Broad thermal stability
  • Broad chemical compatibility
  • Fast liquid flow rates
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Visite la Librería de documentos
Artículos
Datos y productos de filtración recomendados para analizar las PFAS utilizando la metodología EPA 1633 modificada.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Vea datos sobre los productos extraíbles fluorados, de recuperación y de filtración recomendados para los análisis de PFAS utilizando el método EPA 537 modificado.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Ver todo