Documentos clave
PP4504700
Millipore
Membrana de filtración de polipropileno, tamaño de poro 45,0 μm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de red de polipropileno
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
tamaño de poro:
45.0 μm pore size
Materiales:
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Características:
hydrophilic
diám. del filtro:
47 mm
grosor:
430 μm
esterilidad:
non-sterile
Materiales
plain filter
polypropylene membrane
white filter
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Parámetros
100 °C max. temp.
diám. del filtro
47 mm
grosor
430 μm
tamaño de poro
45.0 μm pore size
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: PP45
Los filtros de polipropileno Millipore están fabricados con material de polipropileno 100 % virgen. Son ideales para aplicaciones generales de clarificación y prefiltración, incluidos disolventes, agua desionizada y reducción de biocarga. También proporcionan una amplia compatibilidad térmica.
Los prefiltros proporcionan una gran retención de partículas, una alta capacidad de retención de suciedad y una baja caída de la presión. Están diseñados para la filtración de disolventes orgánicos, pero también pueden utilizarse, una vez impregnados adecuadamente con alcohol, para la filtración de disoluciones acuosas.
&Características y beneficios
•: Compatibles con disolventes agresivos
•Los prefiltros tienen una gran capacidad de retención de la suciedad
Aplicaciones:
Prefiltración y clarificación generales, adecuados para disolventes orgánicos
Tipo de filtro: Filtro de malla
Aplicación
  • Eliminación de partículas grandes
  • Análisis de la contaminación
Otras notas
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.