Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | 57,70 € |
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122409
57,70 €
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleAC/DC input
100 - 200 V AC, 50 - 60 Hz
Quality Segment
manufacturer/tradename
Integritest®
compatibility
for use with Integritest®
storage temp.
room temp
General description
Power Cord is used to power the IntegriTest System in UK, Ireland, Hong Kong and Singapore with 100 - 240 V, and 50-60 Hz
Application
Power Cord is used to power the IntegriTest System in UK, Ireland, Hong Kong and Singapore with 100 - 240 V, and 50-60 Hz
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Integritest®, for use with Integritest® | description - | description - | description - |
| compatibility for use with Integritest® | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 |
| AC/DC input 100 - 200 V AC, 50 - 60 Hz | AC/DC input - | AC/DC input - | AC/DC input - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 |
| manufacturer/tradename Integritest® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?