Documentos clave
P2PLACV05
Millipore
Pellicon 2 Cassette Ultrafiltration Module PLAC V 0.5 m2
Seleccione un Tamaño
1 EA
3926,00 €
3926,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
3926,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
3926,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene screen
polyurethane
regenerated cellulose
Nivel de calidad
descripción
Filter code PLAC
Type V screen (open channel)
prefiltration requirements: 100 µm
Parámetros
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
técnicas
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Altura
2.16 cm (0.85 in.)
Longitud
21 cm (8.3 in.)
Tamaño de la unidad
0.5 m2
filtración área
0.5 m2
Área nominal de la membrana
0.1 m2
Anchura
17.8 cm , 7.0 in.
Matriz
Ultracel®
tamaño de poro
1 kDa filter
Nota de análisis
The extractables level was equal to or less than 1500 mg/m² after a water flush.
Información legal
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2