P2HVMPC01
Módulo de filtración Pellicon® 2 Mini
filtration area 0.1 m2, pore size 0.45 μm
Sinónimos:
Pellicon® 2 Mini Filter Module HVMP 0.45 μm C 0.1 m2
Seleccione un Tamaño
2054,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
2054,00 €
Productos recomendados
Materiales
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
técnicas
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altura
1.5 cm (0.6 in.)
Longitud
21 cm (8.3 in.)
Anchura
5.6 cm (2.2 in.)
filtración área
0.1 m2
Área nominal de la membrana
0.1 m2
extraíbles gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm nominal pore size
0.45 μm pore size
pH
2-11
Categorías relacionadas
Descripción general
This Pellicon® 2 Mini Filter Module is a mini cassette, microfiltration product with a filtration area of 0.1 m2 and a 0.45 μm pore size.
This Pellicon® 2 mini cassette features a type c screen (coarse screen) and measures 5.6 cm (W) x 21 cm (L) x 1.5 cm (H).
Características y beneficios
- Leading-edge void-free membranes to match virtually any separation challenge
- Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
- Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
- Predictable, fast, scale-up
- True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
Otras notas
Nota de análisis
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2