Saltar a
P2DVPPV01
Pellicon® 2 Mini Cassette Media: Durapore® 0.65 µm
Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2
Sinónimos:
Pellicon® 2 Mini Filter Module DVPP 0.65 μm V 0.1 m2, Pellicon® 2 Mini Filter Module
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
2110,00 €
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32031623
UNSPSC Code:
23151806
2110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Módulo de filtración Pellicon® 2 Mini, Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2
Quality Segment
material
PVDF , polypropylene screen, polyurethane adhesive
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
H
2.16 cm (0.85 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Durapore®
pore size
0.65 μm nominal pore size, 0.65 μm pore size
pH
2-11
General description
La línea de productos Pellicon® 2 se diseñó teniendo en cuenta el escalado de procesos y el desarrollo de las aplicaciones. La gama de dispositivos incluye la membrana de microfiltración de PVDF hidrófila Durapore®, establecida hace tiempo y conocida por su excepcional combinación de flujo elevado, baja adsorción de proteínas y grandes recuperaciones del producto.
Este mini módulo de filtración Pellicon® 2 es una mini casete de microfiltración con una superficie de filtración de 0,1 m2 y un tamaño de poro de 0,65 μm.
Esta mini casete Pellicon® 2 cuenta con una pantalla tipo v (canal abierto) y mide 5,6 cm (An.) x 21 cm (L.) x 1,5 cm (Al.).
Features and Benefits
  • Membranas sin huecos de vanguardia para afrontar prácticamente cualquier reto de separación
  • Trayectoria de flujo corta para mayor flujo y mayor capacidad de separación y resolución
  • Elección de la configuración del canal de flujo que proporciona la capacidad de optimización del proceso
  • Predecible, rápido, escalado
  • Verdadera escalabilidad lineal desde módulos de tamaño de laboratorio hasta montajes industriales para procesar miles de litros
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: después de un lavado con agua
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Requisitos de prefiltración: 100 µm
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P2DVPPC01P2VVPPC05P2DVPPV20
description
Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2
description
Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
description
Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 0.5 m2
description
Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: V Device Size: 2.0 m2
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
pore size
0.65 μm nominal pore size, 0.65 μm pore size
pore size
0.65 μm pore size, 0.65 μm nominal pore size
pore size
0.1 μm pore size, 0.1 μm nominal pore size
pore size
0.65 μm nominal pore size, 0.65 μm pore size
material
PVDF , polypropylene screen, polyurethane adhesive
material
polypropylene screen, PVDF , polyurethane adhesive
material
polyurethane adhesive, polypropylene screen, PVDF
material
PVDF , polyurethane adhesive, polypropylene screen
parameter
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
parameter
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
parameter
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
parameter
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable
membrane nominal area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
membrane nominal area
0.5 m2
membrane nominal area
2 m2
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
64-19-7
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)