P2B050C25
Módulo Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltración Biomax®
filtration area 2.5 m2, NMWCO 50 kDa
Sinónimos:
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module Biomax-50 C 2.5 m2
Seleccione un Tamaño
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Seleccione un Tamaño
About This Item
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Productos recomendados
Materiales
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
técnicas
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altura
7.6 cm (3 in.)
Longitud
21 cm (8.3 in.)
Anchura
17.8 cm (7.0 in.)
filtración área
2.5 m2
Área nominal de la membrana
2.5 m2
extraíbles gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Biomax®
tamaño de poro
50 kDa NMWCO
pH
1-14
Descripción general
Millipore′s BIOMAX 50 polyethersulfone membrane has void-free structures that guard against leakage of solutes through microdefects normally associated with voids beneath the thin skins of conventional UF membranes. These void-free membranes are more permeable, resulting in high-flux with equivalent or superior product retention. These void-free membranes provide the advantages of fast, high yield processing and smaller systems.
The Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration BIOMAX Module feature a filtration area of 2.5 m2 with a pore size of 50 kDa NMWCO.
Aplicación
- Protein solutions
- Polysaccharide solutions
- Virus suspensions
Harvest, washing or clarification of:
- Cell cultures and lysates
- Colloidal suspensions
- Viral cultures
Características y beneficios
- Type C screen (coarse screen)
- Leading-edge void- free membranes to match virtually any separation challenge
- Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
- Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
- Predictable, fast, scale-up
- True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
- Brings higher resolution, improved yields and superior back-pressure resistance
- Ultracel membranes are composite membranes cast on a microporous substrate for defect-free membranes with superior
Otras notas
Nota de análisis
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2