OP97
Anti-mTOR/FRAP (Ab-2) Mouse mAb (22C2)
liquid, clone 22C2, Calbiochem®
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
22C2, monoclonal
formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
do not freeze
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MTOR(2475)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting (1.7 g/ml, see application references)
Immunoprecipitation (1-10 g/ml, see application references)
Envase
Advertencia
Forma física
Nota de análisis
Jurkat or HeLa cells
Otras notas
Sekulic A et al. 2000. Cancer Res.60, 3504.
Hosoi, H. 1999. Cancer Res.59, 886.
Alarcon, C.M., et al. 1996. Genes Dev.10, 279.
Freeman, K., and Livi, G.P. 1996. Gene172, 143.
Hosoi, H., et al. 1996. AACR 87th Ann. Mtg. Abstract 3445.
Cardenas, M.E., and Heitman, J. 1995. EMBO J.14, 5892.
Lorenz, M.C., and Heitman, J. 1995. J. Biol. Chem.270, 27531.
Sabatini, D.M., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20875.
Zheng, X.F., et al. 1995. Cell82, 121.
Brown, E.J., et al. 1994. Nature369, 756.
Sabatini, D.M., et al. 1994. Cell78, 35.
Stan, R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 32027.
Kunz, J., et al. 1993. Cell73, 585.
Heitman, J., et al. 1991. Science253, 905.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.