Documentos clave
OP181
Sigma-Aldrich
Anti-ΔNp73 Mouse mAb (38C674)
liquid, clone 38C674, Calbiochem®
Seleccione un Tamaño
100 μG
536,00 €
536,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
536,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
536,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
38C674, monoclonal
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TP53(7157)
Descripción general
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~73 kDa p73 protein lacking the N-terminal transactivation domain, ΔpNp73.
Recognizes the ~73 kDa ΔNp73 protein.
This Anti-ΔNp73 Mouse mAb (38C674) is validated for use in Immunoblotting for the detection of ΔNp73.
Inmunógeno
Human
a synthetic peptide (LYVGDPARHLAT) corresponding to amino acids 2-13 of human ΔNp73
Aplicación
Immunoblotting (1 g/ml, chemiluminescence)
Envase
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Forma física
In PBS
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análisis
Positive Control
Cell lines transfected with ΔNp73
Otras notas
Does not cross-react with full-length p73. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Levrero, M., et al. 2000 J. Cell Sci.113, 1661.
Yang, A., et al. 2000. Nature404, 99.
Ueda, Y., et al. 1999. Oncogene18, 4993.
Kaghad, M., et al. 1997. Cell90, 809.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable