Documentos clave
NY2H02500
Millipore
Membrana de filtración de nailon, tamaño de poro 120,0 μm
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Nylon Net Filter
Seleccione un Tamaño
100 FILTERS
157,00 €
157,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 FILTERS
157,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
157,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
Nylon membrane
plain filter
white filter
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Parámetros
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diámetro
25 mm
diám. del filtro
25 mm
grosor
80 μm
tamaño de poro
120.0 μm pore size
49 % porosity
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
  • Collection of algae and cells
  • Particle analysis
  • Large particulate filtration
  • Toxicology and drug screening on C. elegans and zebrafish
  • Background filter for particle imaging systems
  • Prefiltration of solvents
Paint monitoring
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13