Los filtros de nailon son compatibles con una amplia gama de disolventes y son resistentes a disolventes agresivos. Encuentran su aplicación en análisis de partículas, filtración de disolventes, eliminación de partículas y clarificación.
Aplicación
Recolección de algas y células
Análisis de partículas
Filtración de partículas grandes
Toxicología y cribado farmacológico en C. elegans y pez cebra
Filtro de fondo para sistemas de obtención de imágenes de partículas
Prefiltración de solventes
Supervisión de pintura
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
American journal of botany, 102(3), 390-395 (2015-03-19)
• Assessing seed quality in orchids has been hindered by stringent germination requirements. Seed quality has traditionally been assessed in orchids using in vitro or in situ germination protocols or viability staining. However, these methods are not always well suited
Chronic alcohol exposure causes marked changes in reinforcement mechanisms and motivational state that are thought to contribute to the development of cravings and relapse during protracted withdrawal. The nucleus accumbens (NAcc) is a key structure of the mesolimbic dopaminergic reward
Synaptic plasticity in the dentate gyrus is dependent on activation of the N-methyl-D-aspartate (NMDA)-subtype of glutamate receptors. In this study, we show that synaptic plasticity in turn regulates NMDA receptors, since subunits of the NMDA receptor complex are bidirectionally and
Preguntas
Revisiones
★★★★★ Sin puntuación