Documentos clave
NU150050/460-311
Millipore
NovAseptic Valve, Valve Body, Tank Outlet Valve 90˚, CIP/SIP
Seleccione un Tamaño
NU150050/460-311
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
NU150050/460-311
Preguntar
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
eCl@ss:
37051001
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Materiales
316L stainless steel ((ASTM A269/270)/EN 1.4435 (EN 10217-1/EN 10216-5))
valve (Tank Outlet Valve Body)
Nivel de calidad
descripción
Electropolished; Ra ?1.6 µm (63 µin)
Manually polished; Ra ?0.5 μm (20 μin)
Parámetros
-1 to 10 bar pressure
-80-200 °C temp. range
volumen
84 mL
peso
1.7 kg3.75 lb
Aplicación
The applied diaphragm and actuator may have different design temperature and/or pressure limits. The weakest component in the assembled product determines the maximum design temperature and pressure limits.
Envase
All open ends on the Valve Body are protected with plastic covers on delivery and packaged in a closed box.
Cláusula de descargo de responsabilidad
The NovAseptic Valve is classified in Europe, for PED Directive 97/23/EC Category IV and approved by Notified Body. NovAseptic Valve is in compliance with ASME BPE standard.