Documentos clave
NA12/150
Millipore
Actuador de plástico manual para la válvula NOVASEPTIC®
Seleccione un Tamaño
1 PKG
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
Preguntar
About This Item
Código UNSPSC:
31251500
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Materiales
plastic handle (Oilon)
stainless steel cover
stainless steel indicator (SS 2346)
Nivel de calidad
Agency
meets EN ASTM 303
meets EN Stainless Steel EN 1.4305
Parámetros
-1-10 bar pressure range
0-70 °C temp. range
Aspereza promedio (RA)
1.6 μm ((63 μin) Electropolished)
peso
0.3 kg (0.66 lb)
Aplicación
El cuerpo de la válvula aplicada y el diafragma pueden tener diferentes límites de temperatura o presión de diseño. El componente más débil en el producto montado determina los límites máximos de temperatura y presión de diseño.
Envase
El actuador viene envasado en una caja cerrada.
Información legal
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany