Key Documents
NA02
Sigma-Aldrich
Anti-2,2,7-Trimethylguanosine Mouse mAb (K121)
About This Item
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
Nivel de calidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable