MZAABG101
Microfil® con EZ-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Sinónimos:
Membrane filtration system
Seleccione un Tamaño
360,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
360,00 €
Productos recomendados
Materiales
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
Agency
ISO 7704
descripción
Yeast or mold
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Microfil® with EZ-Pak®
Parámetros
100 mL sample volume
capacidad
100 mL
diám. del filtro
47 mm
embudo capacidad
100 mL
Matriz
MF-Millipore™
tamaño de poro
0.8 μm pore size
entrada
sample type cosmetics
sample type cider
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type beer
sample type soft drink
sample type bottled water
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Principio
Forma física
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Contenido relacionado
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.