Documentos clave
MXRPARA06
Millipore
Milliflex® Rapid Reagent
pkg of 6 vials
Sinónimos:
Rapid testing reagent
Seleccione un Tamaño
6 VIALS
575,00 €
575,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 VIALS
575,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116130
NACRES:
NB.79
575,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Formulario
liquid
Nivel de calidad
envase
pkg of 6 vials
fabricante / nombre comercial
Milliflex®
dilution
(Environmental analysis)
aplicaciones
bioburden testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidad
Milliflex® Rapid
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Milliflex® Rapid Reagent is a part of Milliflex® Rapid Microbiology Detection and Enumeration system. The reagents are sprayed onto the membrane using the Milliflex® Rapid AutoSpray Station.
Aplicación
Milliflex® Rapid Reagents are used to spray onto the membrane to perform a final read out on the detection tower to check for contaminations.
Componentes
  • 6 x ATP releasing reagent vials (5 ml per bottle)
  • 6 x Luer-lok® caps
  • 6 x Vials adapters
Información legal
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup