MIX0200L107
Mobius® disposable mixer motor
About This Item
Productos recomendados
Parámetros
≤400 rpm speed (to be validated for each process)
≤500 rpm speed (to be validated for each process)
4-40 °C temperature
Nivel de calidad
Altura
10.2 cm (4 in.)
Anchura
15.5 cm (6.1 in.)
cable L
300 cm (118.1 in.)
depth
15 cm (5.9 in.)
peso
4.9 kg (10.8 lb)
consumo de energía
300 W (max.)
Adaptador
Hummel connector
compatibilidad
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
Categorías relacionadas
Especificaciones